Imprimer
2-Chloro-5-phenyloxazole 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR927050-100MG OR927050-250MG
APOSOR927050-100MGEA 91.5 EUR
APOSOR927050-100MG APOSOR927050-250MG
2-Chloro-5-phenyloxazole 97%
2-Chloro-5-phenyloxazole
Formule: C₉H₆ClNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08688603
Numéro CAS: 62124-43-0