Imprimer
5-Chloro-N-methylpyridin-2-amine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR927031-1G OR927031-5G
APOSOR927031-1GEA 42.2 EUR
APOSOR927031-1G APOSOR927031-5G
5-Chloro-N-methylpyridin-2-amine 98%
5-Chloro-N-methylpyridin-2-amine
Formule: C₆H₇ClN₂
MW: 142.586 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00955783
Numéro CAS: 4214-80-6