Imprimer
6-Methylchromone hydrate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR927025-1G OR927025-5G
APOSOR927025-1GEA 132 EUR
APOSOR927025-1G APOSOR927025-5G
6-Methylchromone hydrate 95%
6-Methylchromone hydrate
Formule: C₁₀H₈O₂·xH₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00209598
Numéro CAS: 314041-54-8