Imprimer
4-Chloro-2-(methylamino)benzoic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR926983-1G OR926983-250MG
APOSOR926983-1GEA 435 EUR
APOSOR926983-1G APOSOR926983-250MG
4-Chloro-2-(methylamino)benzoic acid 95%
4-Chloro-2-(methylamino)benzoic acid
Formule: C₈H₈ClNO₂
MW: 185.608 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD17290555
Numéro CAS: 54675-18-2