Imprimer
4-(tert-Butoxy)-2-chloropyrimidine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR926978-1G OR926978-250MG
APOSOR926978-1GEA 328 EUR
APOSOR926978-1G APOSOR926978-250MG
4-(tert-Butoxy)-2-chloropyrimidine 95%
4-(tert-Butoxy)-2-chloropyrimidine
Formule: C₈H₁₁ClN₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16712391
Numéro CAS: 614729-28-1