Imprimer
3,4-Dihydro-2H-quinoline-1-carboxylic acid methyl ester 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR926745-1G OR926745-5G
APOSOR926745-1GEA 190 EUR
APOSOR926745-1G APOSOR926745-5G
3,4-Dihydro-2H-quinoline-1-carboxylic acid methyl ester 95%
3,4-Dihydro-2H-quinoline-1-carboxylic acid methyl ester
Formule: C₁₁H₁₃NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03364950
Numéro CAS: 94567-78-9