Imprimer
Ethyl 4,5,6,7-tetrahydro-1H-indazole-5-carboxylate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR926624-1G OR926624-250MG
APOSOR926624-1GEA 156 EUR
APOSOR926624-1G APOSOR926624-250MG
Ethyl 4,5,6,7-tetrahydro-1H-indazole-5-carboxylate 95%
Ethyl 4,5,6,7-tetrahydro-1H-indazole-5-carboxylate
Formule: C₁₀H₁₄N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD21364708
Numéro CAS: 792848-34-1