Imprimer
1,2,3,4-Tetrahydro-1-methylquinoline 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR926569-1G OR926569-5G
APOSOR926569-1GEA 0 EUR
APOSOR926569-1G APOSOR926569-5G
1,2,3,4-Tetrahydro-1-methylquinoline 95%
1,2,3,4-Tetrahydro-1-methylquinoline
Formule: C₁₀H₁₃N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00130001
Numéro CAS: 491-34-9