Imprimer
1-(2-Furylmethyl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR926510-1G OR926510-5G
APOSOR926510-1GEA 168 EUR
APOSOR926510-1G APOSOR926510-5G
1-(2-Furylmethyl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 95%
1-(2-Furylmethyl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
Formule: C₁₀H₉NO₂
MW: 175.184 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09674985
Numéro CAS: 13788-32-4