Imprimer
6-Methyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-amine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR926202-1G OR926202-250MG
APOSOR926202-1GEA 719 EUR
APOSOR926202-1G APOSOR926202-250MG
6-Methyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-amine 95%
6-Methyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-amine
Formule: C₇H₈N₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11846607
Numéro CAS: 1239647-61-0