Imprimer
3-(Thien-2-yl)benzylamine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: (3-Thien-2-ylphenyl)methylamine
OR9262-1G OR9262-250MG
APOSOR9262-1GEA 306 EUR
APOSOR9262-1G APOSOR9262-250MG
3-(Thien-2-yl)benzylamine 97%
3-(Thien-2-yl)benzylamine
Formule: C₁₁H₁₁NS
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08435868
Numéro CAS: 859850-86-5
ONU: 3259
ADR: 8,III