Imprimer
(8-Methylimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)methanol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR926138-1G OR926138-250MG
APOSOR926138-1GEA 364 EUR
APOSOR926138-1G APOSOR926138-250MG
(8-Methylimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)methanol 95%
(8-Methylimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)methanol
Formule: C₉H₁₀N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08752621
Numéro CAS: 872362-98-6