Imprimer
3-Pyridin-3-yl-[1,2,4]oxadiazol-5-ol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR926110-1G OR926110-250MG
APOSOR926110-1GEA 502 EUR
APOSOR926110-1G APOSOR926110-250MG
3-Pyridin-3-yl-[1,2,4]oxadiazol-5-ol 95%
3-Pyridin-3-yl-[1,2,4]oxadiazol-5-ol
Formule: C₇H₅N₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19441961
Numéro CAS: 1198-99-8