Imprimer
3-[(Ethylamino)methyl]phenol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR926076-1G OR926076-5G
APOSOR926076-1GEA 71.6 EUR
APOSOR926076-1G APOSOR926076-5G
3-[(Ethylamino)methyl]phenol 95%
3-[(Ethylamino)methyl]phenol
Formule: C₉H₁₃NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09931765
Numéro CAS: 91239-98-4