Imprimer
4-Ethyl-3,5-dimethyl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR925987-1G OR925987-5G
APOSOR925987-1GEA 139 EUR
APOSOR925987-1G APOSOR925987-5G
4-Ethyl-3,5-dimethyl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 95%
4-Ethyl-3,5-dimethyl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
Formule: C₉H₁₃NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05864532
Numéro CAS: 6250-80-2