Imprimer
4-Phenyl-1,3-thiazole-2-carbaldehyde 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR925848-1G OR925848-250MG
APOSOR925848-1GEA 185 EUR
APOSOR925848-1G APOSOR925848-250MG
4-Phenyl-1,3-thiazole-2-carbaldehyde 95%
4-Phenyl-1,3-thiazole-2-carbaldehyde
Formule: C₁₀H₇NOS
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02665589
Numéro CAS: 75390-44-2