Imprimer
2-(5-Methyl-2-furyl)ethanamine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR925847-1G OR925847-250MG
APOSOR925847-1GEA 647 EUR
APOSOR925847-1G APOSOR925847-250MG
2-(5-Methyl-2-furyl)ethanamine 95%
2-(5-Methyl-2-furyl)ethanamine
Formule: C₇H₁₁NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08059767
Numéro CAS: 30796-85-1