Imprimer
2-(Chloromethyl)-5-isopropyl-1,3,4-oxadiazole 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR925768-1G OR925768-250MG
APOSOR925768-1GEA 806 EUR
APOSOR925768-1G APOSOR925768-250MG
2-(Chloromethyl)-5-isopropyl-1,3,4-oxadiazole 95%
2-(Chloromethyl)-5-isopropyl-1,3,4-oxadiazole
Formule: C₆H₉ClN₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08059899
Numéro CAS: 3914-46-3