Imprimer
2-Chloro-4-hydroxypyrimidine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Chloropyrimidin-4-ol
OR925753-1G OR925753-250MG
APOSOR925753-1GEA 65.4 EUR
APOSOR925753-1G APOSOR925753-250MG
2-Chloro-4-hydroxypyrimidine 95%
2-Chloro-4-hydroxypyrimidine
Formule: C₄H₃ClN₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09038284
Numéro CAS: 55873-09-1