Imprimer
(3R)-1-Isopropylpyrrolidin-3-amine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR924898-1G OR924898-250MG
APOSOR924898-1GEA 841 EUR
APOSOR924898-1G APOSOR924898-250MG
(3R)-1-Isopropylpyrrolidin-3-amine 95%
(3R)-1-Isopropylpyrrolidin-3-amine
Formule: C₇H₁₆N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09264184
Numéro CAS: 935534-43-3