Imprimer
(S)-3-Methoxypiperidine hydrochloride 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR924852-1G OR924852-5G
APOSOR924852-1GEA 270 EUR
APOSOR924852-1G APOSOR924852-5G
(S)-3-Methoxypiperidine hydrochloride 95%
(S)-3-Methoxypiperidine hydrochloride
Formule: C₆H₁₃NO·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD17015900
Numéro CAS: 688809-96-3