Imprimer
7-Nitro-imidazo[1,2-a]pyridine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR924836-1G OR924836-250MG
APOSOR924836-1GEA 828 EUR
APOSOR924836-1G APOSOR924836-250MG
7-Nitro-imidazo[1,2-a]pyridine 95%
7-Nitro-imidazo[1,2-a]pyridine
Formule: C₇H₅N₃O₂
MW: 163.134 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD17016107
Numéro CAS: 1234615-93-0