Imprimer
2-(Methoxymethyl)azetidine
Fournisseur: Apollo Scientific
OR924801-10G OR924801-1G OR924801-5G
APOSOR924801-10GEA 2020 EUR
APOSOR924801-10G APOSOR924801-1G APOSOR924801-5G
2-(Methoxymethyl)azetidine
2-(Methoxymethyl)azetidine
Formule: C₅H₁₁NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD23105901
Numéro CAS: 1290136-94-5