Imprimer
(R)-Methyl tetrahydrofuran-3-carboxylate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR924685-1G OR924685-250MG
APOSOR924685-1GEA 806 EUR
APOSOR924685-1G APOSOR924685-250MG
(R)-Methyl tetrahydrofuran-3-carboxylate 95%
(R)-Methyl tetrahydrofuran-3-carboxylate
Formule: C₆H₁₀O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD17015960
Numéro CAS: 191347-93-0