Imprimer
1-(3-Iodobenzyl)-1H-1,2,4-triazole 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR9246-1G OR9246-250MG
APOSOR9246-1GEA 270 EUR
APOSOR9246-1G APOSOR9246-250MG
1-(3-Iodobenzyl)-1H-1,2,4-triazole 95%
1-(3-Iodobenzyl)-1H-1,2,4-triazole
Formule: C₉H₈IN₃
Point de fusion: 53…55.5 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08271930
Numéro CAS: 615534-73-1