Imprimer
3-Amino-2-bromophenol 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR924467-1G OR924467-250MG
APOSOR924467-1GEA 53.8 EUR
APOSOR924467-1G APOSOR924467-250MG
3-Amino-2-bromophenol 95+%
3-Amino-2-bromophenol
Formule: C₆H₆BrNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11846453
Numéro CAS: 100367-36-0