Imprimer
1-(4-Methylthiazol-2-yl)ethanone 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR924451-1G OR924451-5G
APOSOR924451-1GEA 95.7 EUR
APOSOR924451-1G APOSOR924451-5G
1-(4-Methylthiazol-2-yl)ethanone 95%
1-(4-Methylthiazol-2-yl)ethanone
Formule: C₆H₇NOS
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07369793
Numéro CAS: 7533-07-5