Imprimer
4-Methoxy-7h-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR924446-1G OR924446-5G
APOSOR924446-1GEA 148 EUR
APOSOR924446-1G APOSOR924446-5G
4-Methoxy-7h-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine 98%
4-Methoxy-7h-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
Formule: C₇H₇N₃O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00127852
Numéro CAS: 4786-76-9