Imprimer
1-Azaspiro[3.4]octan-2-one 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR924408-1G OR924408-250MG
APOSOR924408-1GEA 806 EUR
APOSOR924408-1G APOSOR924408-250MG
1-Azaspiro[3.4]octan-2-one 95%
1-Azaspiro[3.4]octan-2-one
Formule: C₇H₁₁NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20384799
Numéro CAS: 178242-70-1