Imprimer
2-(3-Methoxypyridin-2-yl)acetic acid 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR924160-1G OR924160-250MG
APOSOR924160-1GEA 632 EUR
APOSOR924160-1G APOSOR924160-250MG
2-(3-Methoxypyridin-2-yl)acetic acid 96%
2-(3-Methoxypyridin-2-yl)acetic acid
Formule: C₈H₉NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09924953
Numéro CAS: 1000515-98-9