Imprimer
(S)-Fmoc-2-amino-5-(trityl-carbamoyl)pentanoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR924095-100MG OR924095-250MG
APOSOR924095-100MGEA 0 EUR
APOSOR924095-100MG APOSOR924095-250MG
(S)-Fmoc-2-amino-5-(trityl-carbamoyl)pentanoic acid
(S)-Fmoc-2-amino-5-(trityl-carbamoyl)pentanoic acid
Formule: C₄₀H₃₆N₂O₅
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03093573
Numéro CAS: 1263046-43-0