Imprimer
Ethyl 5-chloropyrimidine-2-carboxylate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR924082-1G OR924082-250MG
APOSOR924082-1GEA 806 EUR
APOSOR924082-1G APOSOR924082-250MG
Ethyl 5-chloropyrimidine-2-carboxylate 95%
Ethyl 5-chloropyrimidine-2-carboxylate
Formule: C₇H₇ClN₂O₂
MW: 186.596 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16610953
Numéro CAS: 1227571-82-5