Imprimer
Imidazole hydrochloride 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR924059-100G OR924059-1KG OR924059-250G OR924059-25G OR924059-500G
APOSOR924059-100GEA 31.9 EUR
APOSOR924059-100G APOSOR924059-1KG APOSOR924059-250G APOSOR924059-25G APOSOR924059-500G
Imidazole hydrochloride 95%
Imidazole hydrochloride
Formule: C₃H₄N₂·ClH
Point de fusion: 156…162 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012695
Numéro CAS: 1467-16-9