Imprimer
2-Ethynyl-6-methylpyridine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR924008-1G OR924008-250MG
APOSOR924008-1GEA 282 EUR
APOSOR924008-1G APOSOR924008-250MG
2-Ethynyl-6-methylpyridine 95%
2-Ethynyl-6-methylpyridine
Formule: C₈H₇N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08703491
Numéro CAS: 30413-58-2