Imprimer
3-Bromo-4-methyl-1H-pyrazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR923657-1G OR923657-250MG OR923657-5G
APOSOR923657-1GEA 132 EUR
APOSOR923657-1G APOSOR923657-250MG APOSOR923657-5G
3-Bromo-4-methyl-1H-pyrazole
3-Bromo-4-methyl-1H-pyrazole
Formule: C₄H₅BrN₂
MW: 161 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12755927
Numéro CAS: 5932-20-7