Imprimer
Ethyl 1-methyl-2-oxopiperidine-3-carboxylate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR923597-1G OR923597-250MG
APOSOR923597-1GEA 719 EUR
APOSOR923597-1G APOSOR923597-250MG
Ethyl 1-methyl-2-oxopiperidine-3-carboxylate 95%
Ethyl 1-methyl-2-oxopiperidine-3-carboxylate
Formule: C₉H₁₅NO₃
MW: 185.22 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11106791
Numéro CAS: 21576-27-2