Imprimer
(R)-Methyl 3-methylmorpholine-3-carboxylate hydrochloride 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR923430-1G OR923430-250MG
APOSOR923430-1GEA 806 EUR
APOSOR923430-1G APOSOR923430-250MG
(R)-Methyl 3-methylmorpholine-3-carboxylate hydrochloride 95%
(R)-Methyl 3-methylmorpholine-3-carboxylate hydrochloride
Formule: C₇H₁₃NO₃·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD26406785
Numéro CAS: 1434126-90-5