Imprimer
6-(Morpholin-4-yl)pyridine-2-carboxaldehyde 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR9234-1G OR9234-250MG
APOSOR9234-1GEA 0 EUR
APOSOR9234-1G APOSOR9234-250MG
6-(Morpholin-4-yl)pyridine-2-carboxaldehyde 97%
6-(Morpholin-4-yl)pyridine-2-carboxaldehyde
Formule: C₁₀H₁₂N₂O₂
Point de fusion: 93…95 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08271893
Numéro CAS: 857283-88-6