Imprimer
Oxazolo[5,4-b]pyridine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR923316-1G OR923316-250MG
APOSOR923316-1GEA 328 EUR
APOSOR923316-1G APOSOR923316-250MG
Oxazolo[5,4-b]pyridine 95%
Oxazolo[5,4-b]pyridine
Formule: C₆H₄N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13175184
Numéro CAS: 273-62-1