Imprimer
5-Methyl-2-phenyl-1,3-oxazole-4-carboxaldehyde 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (4-Formyl-5-methyl-1,3-oxazol-2-yl)benzene, 4-Formyl-5-methyl-2-phenyl-1,3-oxazole
OR9233-1G OR9233-250MG
APOSOR9233-1GEA 263 EUR
APOSOR9233-1G APOSOR9233-250MG
5-Methyl-2-phenyl-1,3-oxazole-4-carboxaldehyde 97%
5-Methyl-2-phenyl-1,3-oxazole-4-carboxaldehyde
Formule: C₁₁H₉NO₂
MW: 187.195 g/mol
Point de fusion: 87…88 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08435848
Numéro CAS: 70170-23-9
ONU: 2811
ADR: 6.1 III