Imprimer
(3-Chloro-phenyl)-oxo-acetonitrile 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR923195-1G OR923195-5G
APOSOR923195-1GEA 255 EUR
APOSOR923195-1G APOSOR923195-5G
(3-Chloro-phenyl)-oxo-acetonitrile 95%
(3-Chloro-phenyl)-oxo-acetonitrile
Formule: C₈H₄ClNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03840530
Numéro CAS: 26152-02-3