Imprimer
5-(tert-Butyl)-2-methylbenzoxazole 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR923126-1G OR923126-5G
APOSOR923126-1GEA 261 EUR
APOSOR923126-1G APOSOR923126-5G
5-(tert-Butyl)-2-methylbenzoxazole 95%
5-(tert-Butyl)-2-methylbenzoxazole
Formule: C₁₂H₁₅NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09027425
Numéro CAS: 40874-54-2