Imprimer
2-(2H-1,2,3-Triazol-2-yl)benzoic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR923048-1G OR923048-5G
APOSOR923048-1GEA 77 EUR
APOSOR923048-1G APOSOR923048-5G
2-(2H-1,2,3-Triazol-2-yl)benzoic acid 95%
2-(2H-1,2,3-Triazol-2-yl)benzoic acid
Formule: C₉H₇N₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20486491
Numéro CAS: 1001401-62-2