Imprimer
4-Methylthiophen-3-amine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR922825-100MG OR922825-1G OR922825-250MG
APOSOR922825-100MGEA 168 EUR
APOSOR922825-100MG APOSOR922825-1G APOSOR922825-250MG
4-Methylthiophen-3-amine 95%
4-Methylthiophen-3-amine
Formule: C₅H₇NS
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09907775
Numéro CAS: 23967-97-7