Imprimer
5-Cyclopropylisoxazole-4-carboxylic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR922620-1G OR922620-250MG
APOSOR922620-1GEA 156 EUR
APOSOR922620-1G APOSOR922620-250MG
5-Cyclopropylisoxazole-4-carboxylic acid 95%
5-Cyclopropylisoxazole-4-carboxylic acid
Formule: C₇H₇NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06798100
Numéro CAS: 124845-04-1