Imprimer
3,4,5-Trichloropyridin-2-amine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR922583-1G OR922583-250MG
APOSOR922583-1GEA 104 EUR
APOSOR922583-1G APOSOR922583-250MG
3,4,5-Trichloropyridin-2-amine 95%
3,4,5-Trichloropyridin-2-amine
Formule: C₅H₃Cl₃N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08705655
Numéro CAS: 55933-91-0