Imprimer
1-tert-Butylazetidin-3-amine
Fournisseur: Apollo Scientific
OR922475-10G OR922475-1G OR922475-5G
APOSOR922475-10GEA 1040 EUR
APOSOR922475-10G APOSOR922475-1G APOSOR922475-5G
1-tert-Butylazetidin-3-amine
1-tert-Butylazetidin-3-amine
Formule: C₇H₁₆N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10565786
Numéro CAS: 18713-70-7