Imprimer
N-BOC-erythro-L-β-Methylphenylalanine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (2S,3S)-Boc-β-methyl-L-Phe-OH
OR922464-100MG OR922464-25MG
APOSOR922464-100MGEA 91.5 EUR
APOSOR922464-100MG APOSOR922464-25MG
N-BOC-erythro-L-β-Methylphenylalanine 97%
N-BOC-erythro-L-β-Methylphenylalanine
Formule: C₁₅H₂₁NO₄
MW: 279.332 g/mol
Point de fusion: 101…105 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00800584
Numéro CAS: 90731-57-0