Imprimer
4-(Bromomethyl)benzamide 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR922175-250MG OR922175-1G OR922175-5G
APOSOR922175-250MGEA 132 EUR
APOSOR922175-250MG APOSOR922175-1G APOSOR922175-5G
4-(Bromomethyl)benzamide 96%
4-(Bromomethyl)benzamide
Formule: C₈H₈BrNO
Point de fusion: 181 … 182 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09743698
Numéro CAS: 58914-40-2