Imprimer
Ethyl 1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine-2-carboxylate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR922142-1G OR922142-250MG
APOSOR922142-1GEA 80.1 EUR
APOSOR922142-1G APOSOR922142-250MG
Ethyl 1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine-2-carboxylate 95%
Ethyl 1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine-2-carboxylate
Formule: C₁₀H₁₀N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11506124
Numéro CAS: 24334-19-8